Wichtige Dokumente
AMBH96F10A61
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A670130-100MG
€ 101,64
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A670130-100MG
€ 101,64
Iupac Name
4-chloro-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClN3O2/c11-10-6(4-12)5-13-9-2-1-7(14(15)16)3-8(9)10/h1-3,5H
InChIKey
QRUCHOLKZVCUAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)