Merck
AMBH96F108AF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.45
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-3-10-6(8)1-4(5)2-9/h1,3H
InChIKey
IQRASQKEIRAODK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211515-17-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)