Merck
AMBH96F107B5
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromo-5-methyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-4-7-2-3-10(12)8(7)5-9(6)11/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDDRYMCLHQDWCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1147548-82-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)