Merck
AMBH9614FB3E
Ambeed, Inc.
3-(4-Methoxyphenoxy)propan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(4-methoxyphenoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
InChIKey
NCGAPYLHHZMWPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100841-00-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/100841-00-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)