Merck
AMBH9614FA58
Ambeed, Inc.
5,7-Dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N.ClH/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7;/h3-4,12H,1-2,5H2;1H
InChIKey
OQLXYGUEFSFZIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73075-47-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)