Merck
AMBH9614F888
Ambeed, Inc.
tert-butyl 2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-13/h10,15H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
QTKGBUXGQNHIIM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240401-28-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)