Merck
AMBH9614F812
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-methylbenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-2-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
YWOKYZJJNQBVFT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886502-05-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)