Merck
AMBH9614F669
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-6-hydroxypicolinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 3-bromo-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(10)9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
GJWFRHKBTWEROR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214345-95-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214345-95-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)