Merck
AMBH9614F34A
Ambeed, Inc.
3-Isopropoxybenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChIKey
NOBKCEXLDDGYID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75792-33-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)