Merck
AMBH9614F244
Ambeed, Inc.
3,7-Bis(diethylamino)phenothiazin-5-ium iodide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.42
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,7-bis(diethylamino)phenothiazin-5-ium iodide
Inchi Code
1S/C20H26N3S.HI/c1-5-22(6-2)15-9-11-17-19(13-15)24-20-14-16(23(7-3)8-4)10-12-18(20)21-17;/h9-14H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PJZLRFOCVIZYGB-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439119-93-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)