Merck
AMBH95E131EA
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-1-(3-pyridyl)methylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
cyclopropyl(3-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9(7-3-4-7)8-2-1-5-11-6-8/h1-2,5-7,9H,3-4,10H2
InChIKey
FSWNPAICGSWQJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/535925-69-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)