Merck
AMBH95E08AF7
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-methoxypyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-9-6-4-8-3-2-5(6)7/h2-4H,1H3
InChIKey
FRLJNIIXFJXKOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1331850-50-0.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1331850-50-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)