Wichtige Dokumente
AMBH95E08A3F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A895624-100MG
€ 75,92
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A895624-100MG
€ 75,92
Iupac Name
(5-chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClFN2.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-11-10;/h1-3,11H,4,10H2;1H
InChIKey
ASKIBUQBGVIHJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379462-59-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)