Merck
AMBH95E0890F
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10ClNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2
InChIKey
PKSVTEMCGNQIMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2894-45-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2894-45-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)