Merck
AMBH95E08799
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.98
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9Br2NO2/c1-4-7(9(13)14-2)5(10)3-6(11)8(4)12/h3H,12H2,1-2H3
InChIKey
RIVNCZOVJBGLIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
Synonym
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)