Merck
AMBH95E0868F
Ambeed, Inc.
3,7-Dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,7-dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
Inchi Code
1S/C14H12Br2Si/c1-17(2)13-7-9(15)3-5-11(13)12-6-4-10(16)8-14(12)17/h3-8H,1-2H3
InChIKey
FAJDSWHVALMLLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228595-79-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)