Merck
AMBH95E0861E
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-4-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H7N3OS/c1-3-7-4(2-10-3)5(9)8-6/h2H,6H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
ONAWFUIPKRAZKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101767-28-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)