Merck
AMBH95E084C5
Ambeed, Inc.
N-Cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-2-4-8(5-3-1)10-9-6-7-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChIKey
BHEJSAFRFRRXIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)