Wichtige Dokumente
AMBH95E08286
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A387496-250MG
€ 84,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A387496-250MG
€ 84,50
Iupac Name
dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)8-4-3-7-5-10(12(15)17-2)13-9(7)6-8/h3-6,13H,1-2H3
InChIKey
WBAMUOTUHSKBPC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)