Merck
AMBH95E081D4
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4,6-dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-5-1-4-3(2-9-11-4)6(8)10-5/h1-2H,(H,9,11)
InChIKey
ANKNVJSQPOPDLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256794-28-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)