Merck
AMBH95E08104
Ambeed, Inc.
2-(m-Tolyl)piperazine
Größe auswählen
100 MG
€ 115,11
250 MG
€ 181,25
1 G
€ 347,82
Lieferanten-SKU: A284815-100MG
€ 115,11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 115,11
250 MG
€ 181,25
1 G
€ 347,82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A284815-100MG
€ 115,11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-methylphenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-3-2-4-10(7-9)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
InChIKey
HGRYPWVHQPPINF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/776269-51-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)