Merck
AMBH95E08099
Ambeed, Inc.
(Tetrahydro-2H-pyran-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-3-ylmethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h6H,1-5,7H2;1H
InChIKey
ADKXKWJPOISVRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159599-89-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)