Merck
AMBH95E08063
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1H-pyrazol-3-ylcarbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 1H-pyrazol-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)10-6-4-5-9-11-6/h4-5H,1-3H3,(H2,9,10,11,12)
InChIKey
RZIAELOQCATLDL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952674-76-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)