Merck
AMBH95E07F35
Ambeed, Inc.
2-(2-Iodophenyl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(2-iodophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,11H,1-2H3
InChIKey
ZQDCRUZWIKKVEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69352-05-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69352-05-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)