Wichtige Dokumente
AMBH93EDD1D9
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
About This Item
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-6-2-1-4(8)5(3-9)10-6/h1-2H
InChIKey
RSZUOCXJOFDQCX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)