Wichtige Dokumente
AMBH93EDD0FE
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-2-ylamino)ethanol
About This Item
Iupac Name
2-(2-pyridinylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-6-5-9-7-3-1-2-4-8-7/h1-4,10H,5-6H2,(H,8,9)
InChIKey
UYLOQLKUWBXBBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)