Merck
AMBH93E4C977
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-9-hexyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H20BrN/c1-2-3-4-7-12-20-17-9-6-5-8-15(17)16-11-10-14(19)13-18(16)20/h5-6,8-11,13H,2-4,7,12H2,1H3
InChIKey
YGTIVQCXTOGVMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864550-95-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)