Merck
AMBH93E4C749
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)13-5-6-15-9-7-14(4)8-10-15/h5-10H2,1-4H3,(H,13,16)
InChIKey
SXGDQOAVMOEVSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1484327-92-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)