Merck
AMBH93E4C61E
Ambeed, Inc.
Methyl 2-acetylthiazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-acetylthiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c1-4(9)6-8-3-5(12-6)7(10)11-2/h3H,1-2H3
InChIKey
GZQHBNUKAZKLMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261080-59-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)