Merck
AMBH93E4C5BE
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrN/c9-7-4-6-2-1-3-8(6)10-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
AOUSQPREWBGRAO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158331-18-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)