Merck
AMBH93E4C574
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-6(8)9-3-5(10-4)7(11)12-2/h3H,1-2H3
InChIKey
JQSCMRUAOPYORA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823888-27-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)