Merck
AMBH93E4C526
Ambeed, Inc.
(10-(Naphthalen-1-yl)anthracen-9-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
10-(1-naphthyl)-9-anthrylboronic acid
Inchi Code
1S/C24H17BO2/c26-25(27)24-21-13-5-3-11-19(21)23(20-12-4-6-14-22(20)24)18-15-7-9-16-8-1-2-10-17(16)18/h1-15,26-27H
InChIKey
ASQXKNXJNDLXQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400607-46-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)