Merck
AMBH93E4C4A7
Ambeed, Inc.
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-2-11-6(10)5-7-3-4-8-9-5/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
BSPOWIFCNQWLIQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6498-02-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)