Merck
AMBH93E4C3D9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3,5-dimethoxyaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-3,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-11-6-3-5(10)4-7(12-2)8(6)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChIKey
SGDVJEPMJMYMEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/226419-21-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)