Merck
AMBH93E4C1E8
Ambeed, Inc.
2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-hydrazino-5-[hydroxy(oxido)amino]pyridine
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-8-5-2-1-4(3-7-5)9(10)11/h1-3H,6H2,(H,7,8)
InChIKey
DDWAPSXNXHYQLK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6343-98-2.html
Synonym
2-Hydrazono-5-nitro-1,2-dihydropyridine
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)