Merck
AMBH93D537D0
Ambeed, Inc.
5-Chloroquinoxalin-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinol
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-2-1-3-6-8(5)10-4-7(12)11-6/h1-4H,(H,11,12)
InChIKey
VXHYYFYGIHUVET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55687-19-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)