Merck
AMBH93D53785
Ambeed, Inc.
2-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(1-naphthyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H13N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9,13H2
InChIKey
RUJHATQMIMUYKD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4735-50-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)