Merck
AMBH93D53741
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 115,11
1 G
€ 127,36
Lieferanten-SKU: A380335-250MG
€ 115,11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 115,11
1 G
€ 127,36
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A380335-250MG
€ 115,11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(2)13-10-5-8(6-12)3-4-9(10)11/h3-7H,1-2H3
InChIKey
OYJUUYKZFWNVGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236365-81-3.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)