Merck
AMBH93D53612
Ambeed, Inc.
2-(3-Methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)17(14,15)16-8-7-11(2)12-13-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
MZQMGXQUJVZNBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25055-84-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)