Merck
AMBH93D535D3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2O2/c10-6-5-2-1-4(7(16)17)3-15(5)8(14-6)9(11,12)13/h1-3H,(H,16,17)
InChIKey
ZBXHCNPJYRBIJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1781028-01-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1781028-01-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)