Merck
AMBH93D535AF
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)butanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-2-17-12(16)8-5-9-15-11-7-4-3-6-10(11)13-14-15/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
InChIKey
UKDHGXVRHFMFTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69218-48-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)