Merck
AMBH58176B19
Ambeed, Inc.
1-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-7-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(13)10-3-2-9-4-5-12-7-11(9)6-10/h2-3,6,12H,4-5,7H2,1H3
InChIKey
KKJBHMRJVQULAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82771-59-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)