Wichtige Dokumente
AMBH5817677B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-6-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A313879-100MG
€ 77,15
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A313879-100MG
€ 77,15
Iupac Name
5-methoxy-6-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C8H7NO5/c1-12-6-3-8-7(13-4-14-8)2-5(6)9(10)11/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
PSDYVDORVSBOQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)