Merck
AMBH5816B7AD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Größe auswählen
100 MG
€ 110,21
Lieferanten-SKU: A172566-100MG
€ 110,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 110,21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A172566-100MG
€ 110,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-5-3-8-9(4-7(5)10)12-6(2)11-8/h3-4H,1-2H3
InChIKey
HAFVLYMSCHNSRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178396-28-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)