Merck
AMBH580649B9
Ambeed, Inc.
8-Iodoisoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-iodoisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6IN/c10-9-3-1-2-7-4-5-11-6-8(7)9/h1-6H
InChIKey
HQUAAVGLCWGKJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1131605-27-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)