Merck
AMBH580649B1
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-fluorophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.99
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChIKey
YCDCEIPNXTXMTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)