Merck
AMBH5806464D
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6-4-9-10-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
UAERPLOMIPPTSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/611239-23-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)