Merck
AMBH58064602
Ambeed, Inc.
N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-methyl(4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-9-15(13,14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11)12/h2-5,9H,6H2,1H3
InChIKey
KZWPBAASZYQWIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85952-29-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/85952-29-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)