Merck
AMBH5806459B
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-10-5-8-4-7(9)2-3-11(6)8/h2-5H,1H3
InChIKey
PSXJBEGDFGMCEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379355-19-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)