Merck
AMBH47A960E9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H
InChIKey
YWJMFYOMJODKJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214385-56-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)